R442372
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.559
Numéro MDL:
Autres remarques