R441430
2-(9-BROMO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)-4,6-DICHLOROPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15BrCl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.187
Numéro MDL:
Autres remarques