Principaux documents
R438464
3-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM HYDROXY(METHOXY)-LAMBDA(4)-SULFANOLATE OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H15NO4S3
Poids moléculaire :
309.427
Numéro MDL:
Autres remarques