Principaux documents
R436852
3-(5-ACETOXY-2,4-DIMETHOXY-PHENYL)-ACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.253
Numéro MDL:
Autres remarques