Principaux documents
R436704
2-CHLORO-4-FLUOROCINNAMIC ACID
AldrichCPR
R436704-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R436704-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H6ClFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.598
Numéro MDL:
146,00 $