Principaux documents
R435643
3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H7Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.089
Numéro MDL:
Autres remarques