Principaux documents
R433179
N,N-DIETHYL-2-(4-FORMYL-2-METHOXY-PHENOXY)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.312
Numéro MDL:
Autres remarques