Principaux documents
R432083
5-PHENYL-7-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10F3N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.264
Numéro MDL:
Autres remarques