Principaux documents
R431850
METHYL 2-{[(1-NAPHTHYLOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.481
Numéro MDL:
Autres remarques