Principaux documents
R431087
3-AMINO-6-(4-MEO-PH)-4-PH-THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID PHENYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.551
Numéro MDL:
Autres remarques