Principaux documents
R430978
ETHYL 2-{[(3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H18ClNO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.952
Numéro MDL:
37,90 $