Principaux documents
R429945
5-ACETYL-6-METHYL-4-P-TOLYL-3,4-DIHYDRO-1H-PYRIMIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.296
Numéro MDL:
Autres remarques