Documents
R428930
3-AMINO-4,6-DIPHENYL-THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.426
Numéro MDL:
Autres remarques