Principaux documents
R428922
7-(4-BR-PHENYL)-5-(4-FLUORO-PHENYL)-4,7-DIHYDRO-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12BrFN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.214
Numéro MDL:
Autres remarques