Principaux documents
R428299
5-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YLMETHYLENE-3-METHYL-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.338
Numéro MDL:
Autres remarques