Key Documents
R424919
2-AMINO-5-OXO-4-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.302
Numéro MDL:
Autres remarques