Documents
R424048
3-AMINO-1-(4-CHLORO-PHENYL)-1H-BENZO(F)CHROMENE-2-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.792
Numéro MDL:
Autres remarques