Principaux documents
R420360
2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-N-P-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.34
Numéro MDL:
Autres remarques