Documents
R420247
N-(2-BENZYL-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)-4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.528
Numéro MDL:
Autres remarques