Principaux documents
R418161
3-(4-METHOXY-PHENYL)-1-(4-PIPERIDIN-1-YL-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.423
Numéro MDL:
Autres remarques