R417351
2-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15Cl3FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.783
Numéro MDL:
Autres remarques