Documents
R416592
2-[(2-METHYLPHENOXY)ACETYL]-N-PHENYLHYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.332
Numéro MDL:
Autres remarques