Principaux documents
R416568
3,5-DIBROMO-N-(4-BROMO-PHENYL)-2-HYDROXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Br3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.926
Numéro MDL:
Autres remarques