Principaux documents
R416274
N(3)-(7-CHLORO-QUINOLIN-4-YL)-N(1),N(1)-DIMETHYL-BUTANE-1,3-DIAMINE, PHOSPHATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H23ClN3O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.795
Numéro MDL:
Autres remarques