Principaux documents
R414468
2-(2-BROMO-4-METHYL-PHENOXY)-ETHYLAMINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.567
Numéro MDL:
Autres remarques