Documents
R412929
2-(5-(4-METHOXY-PHENYL)-FURAN-2-YLMETHYLENE)-MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.259
Numéro MDL:
Autres remarques