Key Documents
R411116
2-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-3-(4-NITRO-PHENYL)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.309
Numéro MDL:
Autres remarques