Principaux documents
R407410
2-PYRIDIN-2-YL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
R407410-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R407410-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H9N2NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.241
Numéro MDL:
37,90 $