Documents
R407003
3,3,6,6-TETRAMETHYL-3,4,6,7,9,10-HEXAHYDRO-2H,5H-ACRIDINE-1,8-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.378
Numéro MDL:
Autres remarques