Principaux documents
R404969
5-P-TOLYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-METHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.381
Numéro MDL:
37,90 $