Principaux documents
R404578
2-BENZYL-1-(4-CL-PH-AMINO)-3-ME-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H19ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.921
Numéro MDL:
Autres remarques