Principaux documents
R402710
4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID N'-OCTANOYL-HYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H23N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.402
Numéro MDL:
37,90 $