Principaux documents
R402389
N'-[(E)-(3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLIDENE]-5-NEOPENTYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H32N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.573
Numéro MDL:
Autres remarques