Principaux documents
R401803
N-(4-BROMOPHENYL)-2-{[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETYL}HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN6OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.479
Numéro MDL:
Autres remarques