Principaux documents
R401374
METHYL 4-{(E)-[(1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOL-3-YLCARBONYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.331
Numéro MDL:
Autres remarques