Principaux documents
R399825
3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-PROPIONIC ACID (3-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.334
Numéro MDL:
Autres remarques