Documents
R399701
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (1-(4-HEXYL-PHENYL)-ETHYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H31N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.601
Numéro MDL:
Autres remarques