Key Documents
R399523
5-NAPHTHALEN-2-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID BENZYLIDENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.388
Numéro MDL:
Autres remarques