Principaux documents
R399442
5-P-TOLYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID PYRIDIN-4-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.342
Numéro MDL:
Autres remarques