Principaux documents
R398810
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.503
Numéro MDL:
Autres remarques