Principaux documents
R398381
(4-(2-CHLORO-BENZYL)-PIPERAZIN-1-YL)-(2,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.886
Numéro MDL:
Autres remarques