Principaux documents
R396206
1,3,7,9-TETRANITRO-10H-PHENOTHIAZINE 5,5-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H5N5O10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.265
Numéro MDL:
Autres remarques