Principaux documents
R394874
5-CHLOROACETYL-4-METHYL-1,3,4,5-TETRAHYDRO-BENZO(B)(1,4)DIAZEPIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.703
Numéro MDL:
Autres remarques