R390879
N-(2-(1,3-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-1-(MORPHOLINE-4-CARBONYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H26N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.556
Numéro MDL:
Autres remarques