Principaux documents
R384933
8-HEXYL-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL 4-({[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}METHYL)CYCLOHEXANECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H41NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.762
Numéro MDL:
Autres remarques