Principaux documents
R384305
8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL {[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}(PHENYL)ACETATE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H22ClNO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.996
Numéro MDL:
37,90 $