Documents
R382787
4-METHYL-2-OXO-3-PROPYL-2H-CHROMEN-7-YL 3-METHYL-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H29NO6S
Poids moléculaire :
471.577
Numéro MDL:
Autres remarques