Key Documents
R375969
N-(4-ADAMANTAN-1-YL-THIAZOL-2-YL)-N'-(2-DIMETHYLAMINO-ETHYL)-OXALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H28N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.525
Numéro MDL:
Autres remarques