Documents
R375519
ETHYL {[7-(4-CHLOROBENZYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.866
Numéro MDL:
Autres remarques