Principaux documents
R375144
8-CL-4-(4-CL-PH)-2-PHENYL-1,9B-DIHYDRO-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.292
Numéro MDL:
Autres remarques